Pivalic anhydride ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Trimethylacetic anhydride, 2,2-Dimethylpropionic anhydride
B22983.36
B22983.14
B22983.22
B22983.36EA
725.63
EUR
B22983.36
B22983.14
B22983.22
Pivalic anhydride ≥99%
Pivalic anhydride
Purity: 99%
CAS No.: 1538-75-6
Molecular Formula: C10H18O3
Formula Weight: 186.25
Flash Point: 63°(145°F)
Refractive Index: 1.4090
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386552
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00008842
Vzorec:
C₁₀H₁₈O₃ Mw: 186.25 Teplota varu: 193 °C Hustota: 0.918 Teplota vzplanutia: 63 °C (145 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008842 Číslo CAS: 1538-75-6 EINECS: 216-263-1 OSN: 3265 ADR: 8 III |