Tlačiť
Pivalic anhydride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
162440500 162440010 162442500
ACRO162440500EA 95.47 EUR
ACRO162440500 ACRO162440010 ACRO162442500
Pivalic anhydride 99%
Pivalic anhydride
Vzorec: C₁₀H₁₈O₃
Teplota varu: 193 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,91 g/cm³
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008842
Číslo CAS: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
OSN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow liquid Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %