Tlačiť
Pivaloyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A15051.AE A15051.0F A15051.AP
A15051.AEEA 37.87 EUR
A15051.AE A15051.0F A15051.AP
Pivaloyl chloride ≥98%
Pivaloyl chloride
Vzorec: C₅H₉ClO
Teplota varu: 105…106 °C
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0,985
Teplota vzplanutia: 8 °C (46 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000709
Číslo CAS: 3282-30-2
EINECS: 221-921-6
OSN: 2438
ADR: 6.1,I