Tlačiť
Chloromethyl pivalate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Chloromethyl trimethylacetate, Trimethylacetic acid chloromethyl ester, 2,2-Dimethylpropionic acid chloromethyl ester, Pivalic acid chloromethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
141186-100G 141186-25G
SIAL141186-100GEA 112.16 EUR
SIAL141186-100G SIAL141186-25G
Chloromethyl pivalate, Sigma-Aldrich®
Chloromethyl pivalate
Vzorec: C₆H₁₁ClO₂
Mw: 150.6
Teplota varu: 70
Hustota: 1.0387 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000884
Číslo CAS: 18997-19-8
EINECS: 242-735-1