Tlačiť
2-chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
C56352-25ML C56352-2L C56352-500ML
SIALC56352-25MLEA 34.69 EUR
SIALC56352-25ML SIALC56352-2L SIALC56352-500ML
2-chlor-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
2-chlor-2-methylpropan
Vzorec: C₄H₉Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 51
Teplota tavenia: –28 °C
Hustota: 0.85 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –27 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000816
Číslo CAS: 507-20-0
EINECS: 208-066-4
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01561