Tlačiť
1-Chloro-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
178004-100ML 178004-500ML
SIAL178004-100MLEA 82.52 EUR
SIAL178004-100ML SIAL178004-500ML
1-Chloro-2-methylpropane, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉Cl
Mw: 92.57
Teplota varu: 68
Teplota tavenia: –131 °C
Hustota: 0.8829 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000954
Číslo CAS: 513-36-0
EINECS: 208-157-9
OSN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05155