Tlačiť
Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W222011-100G-K W222011-1KG-K W222011-25G-K
SIALW222011-100G-KEA 213 EUR
SIALW222011-100G-K SIALW222011-1KG-K SIALW222011-25G-K
Izobutyraldehyd, Sigma-Aldrich®
Izobutyraldehyd
Vzorec: C₄H₈O
Mw: 72.11
Teplota varu: 64
Teplota tavenia: –65 °C
Hustota: 0.794 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –24 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006980
Číslo CAS: 78-84-2
EINECS: 201-149-6
OSN: 2045
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05171