Tlačiť
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
414131-25ML 414131-5ML
SIAL414131-25MLEA 419.57 EUR
SIAL414131-25ML SIAL414131-5ML
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₁BrO
Teplota varu: 47…49 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 76 °C
Hustota: 1,3508 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00000206
Číslo CAS: 5469-26-1
EINECS: 226-794-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,II