1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
A10655.09
A10655.18
A10655.30
A10655.09EA
91.05
EUR
A10655.09
A10655.18
A10655.30
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Purity: 97+%
CAS No.: 5469-26-1
Molecular Formula: C6H11BrO
Formula Weight: 179.06
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4655
Odour: Pungent
Melting Point: -10°
Boiling Point: 189-192°
Beilstein Reference: 506485
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00000206
Vzorec:
C₆H₁₁BrO Teplota varu: 189…192 °C Teplota tavenia: –10 °C Hustota: 1,333 Teplota vzplanutia: 75 °C (167 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000206 Číslo CAS: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 OSN: 2810 ADR: 6.1,II |