1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 93%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
306410050
306410250
ACRO306410050EA
76.21
EUR
ACRO306410050
ACRO306410250
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 93%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Vzorec:
C₆H₁₁BrO Teplota varu: 189…192 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –10 °C Hustota: 1,33 g/cm³ Teplota vzplanutia: 75 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00000206 Číslo CAS: 5469-26-1 EINECS: 226-794-0 ADR: 6.1,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear light yellow to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4656 to 1.4676 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥91 % |