Tlačiť
2-brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: tert-Butyl bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
135615-100G 135615-500G 135615-5G
SIAL135615-100GEA 80.11 EUR
SIAL135615-100G SIAL135615-500G SIAL135615-5G
2-brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
2-brom-2-methylpropan
Vzorec: C₄H₉Br
Mw: 137.02
Teplota varu: 73
Teplota tavenia: –20 °C
Hustota: 1.2125 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 16
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000125
Číslo CAS: 507-19-7
EINECS: 208-065-9
OSN: 2342
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01554