Tlačiť
2-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
306878-100G 306878-5G
SIAL306878-100GEA 206.18 EUR
SIAL306878-100G SIAL306878-5G
2-Bromo-2-methylbutane, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-2-methylbutane
Vzorec: C₅H₁₁Br
Teplota varu: 108 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2439 g/cm³ (0 °C)
Číslo MDL: MFCD00000127
Číslo CAS: 507-36-8
EINECS: 208-071-1
OSN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 12,00644