Tlačiť
1-Brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
156582-100G 156582-500G
SIAL156582-100GEA 42.92 EUR
SIAL156582-100G SIAL156582-500G
1-Brom-2-methylpropan, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-methylpropane
Vzorec: C₄H₉Br
Teplota varu: 91 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –118 °C
Hustota: 1,265 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000217
Číslo CAS: 78-77-3
EINECS: 201-141-2
OSN: 2342
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05152