Tlačiť
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 700, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: PEG hydrogel, Polyethylene glycol diacrylate, Poly(ethylene glycol) diacrylate, PEG diacrylate, PEGDA, PEG bisacrylate
M-Clarity™ quality level = MQ200
455008-500ML 455008-100ML
SIAL455008-500MLEA 244.28 EUR
SIAL455008-500ML SIAL455008-100ML
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA), M.W. 700, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol diacrylate (PEGDA)
Cross-linking reagent.
  • Linear and homobifunctional
  • Contains 100 ppm MEHQ and 300 ppm BHT as inhibitor
Ω- and α- end acrylates. Suitable for polymerisation reactions.
Vzorec: CH₂=COC(OCH₂CH₂)nOCOC=CH₂
Teplota tavenia: 12…17 °C
Hustota: 1,12 g/ml (25 °C)
Teplota vzplanutia: 230 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00081876
Číslo CAS: 26570-48-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Refractive Index n20/D 1.47