Tlačiť
n-Tridekan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Tridecane
M-Clarity™ quality level = MQ100
T57401-100G T57401-25G
SIALT57401-100GEA 108.95 EUR
SIALT57401-100G SIALT57401-25G
n-Tridekan, Sigma-Aldrich®
n-Tridekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₁CH₃
Mw: 184.37
Teplota varu: 235.4
Teplota tavenia: –5.5 °C
Hustota: 0.7564 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 79
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008979
Číslo CAS: 629-50-5
EINECS: 211-093-4
OSN: 3295
ADR: 3 III