Tlačiť
VWR® Basic, Návleky na boty
Dodávateľ: VWR Collection
113-9086EA 75.01 EUR
113-9086 113-9091 113-9088 113-9085 113-9089 113-9084 113-9083 113-9090 113-9087
VWR® Basic, Návleky na boty
Jednorázové oděvy
Jednorázové návleky na boty vyrobené z CPE fólie.
  • Bez přírodního kaučukového latexu
  • Dostupné v různých barvách
D׊: 410×170 mm
Tloušťka: 25, 40 nebo 70 um
* Jedna velikost vhodná pro každého
Balenie: 10 kusů na svazek, 10 svazků na sáček, 10 sáčky na pouzdro.