Tlačiť
VWR®, Protiskluzové návleky na boty
Dodávateľ: VWR Collection
113-9081EA 99.08 EUR
113-9081 113-9080 113-9079 113-9082
VWR®, Protiskluzové návleky na boty
Jednorázové oděvy
Jednorázové návleky na boty vyrobené z CPE fólie.
  • Bez přírodního kaučukového latexu
  • Protiskluzový výkon
D׊: 410×170 mm
Hmotnost: 10, 13 nebo 16 g/ks
* Jedna velikost vhodná pro každého
Certifikácie: Cat. I