Tlačiť
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Dodávateľ: Avantor
8174-02EA 0 EUR
8174-02 8174-09 8174-04 8174-08
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® Narc-1
Kolony chromatografické
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
  • Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
  • Jedinečná laminární konfigurace
  • Na bázi silikagelu
  • Extrakční kolony pro drogy
Obecné aplikace: Karboxy-tetrahydrokanabinol (THC).