Tlačiť
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Dodávateľ: Avantor
7606-02EA 584.84 EUR
7606-02 7606-06 7606-09 7606-11
SPE kolony, J.T.Baker®, BAKERBOND Speedisk® C18
Kolony chromatografické
Ultra čisté PP kolony s BAKERBOND® HPLC médii jsou navrženy pro ušetření času, minimalizaci práce, konečné objemy rozpouštědla a vylepšenou účinnost. Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních kolon. Vestavěný ochranný filtr kolony a vyšší koncentrace analytu mohou snížit nebo eliminovat kroky pro předfiltraci a koncentrování.
  • Rychlost průběhu až 9krát vyšší než u konvenčních SPE kolon
  • Jedinečná laminární konfigurace
  • Na bázi silikagelu
Obecné aplikace: Neiontové, nepolární až středně polární analyty.
Tyto SPE kolony je možné použít pro obrácenou fázi.