Tlačiť
n-Oktan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
MQ100
296988-100ML 296988-1L
SIAL296988-100MLEA 190.67 EUR
SIAL296988-100ML SIAL296988-1L
n-Oktan, Sigma-Aldrich®
n-Oktan
Vzorec: H₃C(CH₂)₆CH₃
Mw: 114.23
Teplota varu: 126
Teplota tavenia: –57 °C
Hustota: 0.703 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 8
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009556
Číslo CAS: 111-65-9
EINECS: 203-892-1
OSN: 1262
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06782
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68adf890d68728825d4a2fa4b032700b93f710b8&vid=b00a2925902bc425c80f8ebb3f0e7b456c800ae3&prid=web&clid=SAPDAM