Tlačiť
n-Dodekan, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
297879-100ML 297879-1L
SIAL297879-100MLEA 186.92 EUR
SIAL297879-100ML SIAL297879-1L
n-Dodekan, Sigma-Aldrich®
n-Dodekan
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₃
Teplota varu: 216 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –9,6 °C
Hustota: 0,7487 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008969
Číslo CAS: 112-40-3
EINECS: 203-967-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=616d3d75a63f52fbe2a8be1681d9233be6dc0928&vid=3268fe23453ad703df2782bd3c7ba6b939ba00cc&prid=web&clid=SAPDAM