Tlačiť
Silver methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methanesulphonic acid silver salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
550256-25G 550256-5G
SIAL550256-25GEA 258.32 EUR
SIAL550256-25G SIAL550256-5G
Silver methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Silver methanesulphonate
Vzorec: CH₃AgO₃S
Teplota tavenia: 263 °C
Číslo MDL: MFCD00064795
Číslo CAS: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2