Tlačiť
Silver methanesulphonate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methanesulphonic acid silver salt
419340250 419340050
ACRO419340250EA 301.24 EUR
ACRO419340250 ACRO419340050
Silver methanesulphonate 99%
Silver methanesulphonate
Vzorec: CH₃AgO₃S
Teplota tavenia: 252…256 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064795
Číslo CAS: 2386-52-9
EINECS: 219-199-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
GC ≥97.5 %