Tlačiť
Sodium methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Methanesulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
304506-100G 304506-500G 304506-5G
SIAL304506-100GEA 124.75 EUR
SIAL304506-100G SIAL304506-500G SIAL304506-5G
Sodium methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium methanesulphonate
Vzorec: CH₃NaO₃S
Číslo MDL: MFCD00064389
Číslo CAS: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2