Tlačiť
Sodium methanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methanesulphonic acid sodium salt
B22439.06 B22439.14
B22439.06EA 47.33 EUR
B22439.06 B22439.14
Sodium methanesulphonate ≥98%
Sodium methanesulphonate
Purity: 98% CAS No.: 2386-57-4 Molecular Formula: CH3NaO3S Formula Weight: 118.09 Odour: Odourless
Vzorec: CH₃NaO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064389
Číslo CAS: 2386-57-4
EINECS: 219-203-2