Sodium methanesulphonate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Methanesulphonic acid sodium salt
B22439.06
B22439.14
B22439.06EA
47.33
EUR
B22439.06
B22439.14
Sodium methanesulphonate ≥98%
Sodium methanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 2386-57-4
Molecular Formula: CH3NaO3S
Formula Weight: 118.09
Odour: Odourless
Vzorec:
CH₃NaO₃S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064389 Číslo CAS: 2386-57-4 EINECS: 219-203-2 |