Tlačiť
Potassium methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
83000-25G-F 83000-5G-F
SIAL83000-25G-FEA 164.06 EUR
SIAL83000-25G-F SIAL83000-5G-F
Potassium methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Potassium methanesulphonate
Vzorec: CH₃KO₃S
Číslo MDL: MFCD00070544
Číslo CAS: 2386-56-3
EINECS: 219-202-7