Tlačiť
Kyselina 1-hexansulfonová sodná sůl 98,0 HPLC, Ionpair, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Synonymá: Sodium hexane-1-sulphonate, Sodium hexanesulphonate, Sodium 1-hexanesulphonate
M.O.C. Category N
2175-05EA 248.35 EUR
2175-05 2175-01
Kyselina 1-hexansulfonová sodná sůl 98,0 HPLC, Ionpair, J.T.Baker®
Kyselina 1-hexansulfonová sodná sůl
Vzorec: C₆H₁₃O₃SNa
Mw: 188.22
Teplota tavenia: 300
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007542
Číslo CAS: 2832-45-3
EINECS: 220-601-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aebc3cb7a7cefac9ad5a7678d82a90d244b508f9&vid=d608216fe1e698d6b206b03588e6d6fe5ee661e1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98.0 %
Assay (as C₆H₁₃SO₃Na) (by acidimetry) ≥98.0 %
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 250 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 240 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 230 nm ≤0.050
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 220 nm ≤0.060
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 210 nm ≤0.080
UV Absorbance of 0.25 M Solution - 200 nm ≤0.200
Appearance (clear, colorless, mobile liquid)