Tlačiť
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
411600050 411600250 411601000 411605000
ACRO411600050EA 122.74 EUR
ACRO411600050 ACRO411600250 ACRO411601000 ACRO411605000
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate 98% for HPLC
1-Hexanesulphonic acid sodium salt monohydrate
Vzorec: C₆H₁₃NaO₃S·1H₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149549
Číslo CAS: 207300-91-2
EINECS: 220-601-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 7 to 9 %
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 250 nm A: ≤0.05
Titration after Ion exchange ≥97.5 % (On dry substance)