Tlačiť
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12146.0005 1.12146.8500
1.12146.0005EA 178.1 EUR
1.12146.0005 1.12146.8500
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl
Vzorec: C₁₂H₂₅NaO₃S
Teplota tavenia: 300 °C
Hustota: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007527
Číslo CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 272.37 g/mol
Bulk Density 330 kg/m3
pH 5.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)