Tlačiť
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
A12829.03 A12829.14 A12829.09
A12829.03EA 48.54 EUR
A12829.03 A12829.14 A12829.09
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl ≥99%
Kyselina 1-dodekansulfonová sodná sůl
Purity: 99% CAS No.: 2386-53-0 Molecular Formula: CH3(CH2)11SO3Na Formula Weight: 272.39 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3919536
Vzorec: C₁₂H₂₅NaO₃S
Teplota tavenia: >300 °C
Hustota: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007527
Číslo CAS: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6