Tlačiť
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
D3412-100G D3412-25G D3412-5G
SIALD3412-100GEA 987.78 EUR
SIALD3412-100G SIALD3412-25G SIALD3412-5G
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₂₁NaO₃S
Mw: 244.33
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007526
Číslo CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9