Tlačiť
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
30633-10G 30633-5G
SIAL30633-10GEA 170.88 EUR
SIAL30633-10G SIAL30633-5G
Sodium-1-decanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium-1-decanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₂₁NaO₃S
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007526
Číslo CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9