Tlačiť
Sodium-1-decanesulphonate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium decane-1-sulphonate, Decane-1-sulphonic acid sodium salt, 1-Decanesulphonic acid, sodium salt
369450050 369450250 369451000
ACRO369450050EA 95.33 EUR
ACRO369450050 ACRO369450250 ACRO369451000
Sodium-1-decanesulphonate 96%
Sodium-1-decanesulphonate
Vzorec: C₁₀H₂₁NaO₃S
Mw: 244.33
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007526
Číslo CAS: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 % (100°C, 3 h) (vacuum)
Titration after Ion exchange ≥95 % (On dry substance)