Tlačiť
1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
19022-10G-F 19022-50G-F
19022-10G-FEA 211.79 EUR
19022-10G-F 19022-50G-F
1-Butanesulphonic acid sodium salt, Supelco®
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₄H₉NaO₃S
Teplota tavenia: > 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007540
Číslo CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1