1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12654.06
A12654.14
A12654.22
A12654.06EA
65.78
EUR
A12654.06
A12654.14
A12654.22
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99%
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Purity: 99%
CAS No.: 2386-54-1
Molecular Formula: CH3(CH2)3SO3Na
Formula Weight: 160.17
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₉NaO₃S Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007540 Číslo CAS: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |