Tlačiť
1-Butanesulphonic acid sodium salt 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
206100250 206101000
ACRO206100250EA 193.07 EUR
ACRO206100250 ACRO206101000
1-Butanesulphonic acid sodium salt 98%
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Vzorec: C₄H₉NaO₃S
Mw: 160.17
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007540
Číslo CAS: 2386-54-1
EINECS: 219-201-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 105°C, 2 h)
Solubility (10 % in water) Clear to slightly hazy colorless
Titration after Ion exchange ≥97.5 %