Tlačiť
Ethyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M0880-1G M0880-100G M0880-10G M0880-25G M0880-5G
SIALM0880-1GEA 55.76 EUR
SIALM0880-1G SIALM0880-100G SIALM0880-10G SIALM0880-25G SIALM0880-5G
Ethyl methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl methanesulphonate
Vzorec: C₃H₈O₃S
Teplota varu: 213 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007559
Číslo CAS: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
OSN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859