Tlačiť
Ethyl methanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20774.0005 8.20774.0025
8.20774.0005EA 44.93 EUR
8.20774.0005 8.20774.0025
Ethyl methanesulphonate for synthesis, Sigma-Aldrich®
Ethyl methanesulphonate
Vzorec: C₃H₈O₃S
Teplota varu: 213 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,2079 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007559
Číslo CAS: 62-50-0
EINECS: 200-536-7
OSN: 2810
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03859
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 50 - 100 g/l (27 °C)
Molar Mass 124.16 g/mol
Boiling Point 213 - 214 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.27 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Refractive Index 1.418 (20 °C, 589 nm)
Density 1.206 g/cm3 (20 °C)