Tlačiť
Metansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Mesyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
64270-1L 64270-250ML
SIAL64270-1LEA 195.75 EUR
SIAL64270-1L SIAL64270-250ML
Metansulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Metansulfonylchlorid
Vzorec: CH₃ClO₂S
Mw: 114.55
Teplota varu: 161
Teplota tavenia: –32 °C
Hustota: 1.478 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 92
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007454
Číslo CAS: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
OSN: 3246
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,05982