Tlačiť
Metansulfonylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Mesyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.06021.0250 8.06021.1000
8.06021.0250EA 62.98 EUR
8.06021.0250 8.06021.1000
Metansulfonylchlorid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Metansulfonylchlorid
Vzorec: CH₃ClO₂S
Mw: 114.55
Teplota varu: 161
Teplota tavenia: –32 °C
Hustota: 1.478 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 92
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007454
Číslo CAS: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
OSN: 3246
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 13,05982