Tlačiť
Metansulfonylchlorid 99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Mesyl chloride
125640010 125641000 125642500 125640025 125645000
ACRO125640010EA 164.06 EUR
ACRO125640010 ACRO125641000 ACRO125642500 ACRO125640025 ACRO125645000
Metansulfonylchlorid 99.5%
Metansulfonylchlorid
Vzorec: CH₃ClO₂S
Teplota varu: 161 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –33 °C
Hustota: 1,48 g/cm³
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007454
Číslo CAS: 124-63-0
EINECS: 204-706-1
OSN: 3246
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,05982
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.025 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤100 APHA