Tlačiť
Ethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
471542-100ML 471542-500ML
SIAL471542-100MLEA 95.47 EUR
SIAL471542-100ML SIAL471542-500ML
Ethanesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Ethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₂H₅ClO₂S
Teplota varu: 177 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –68 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007460
Číslo CAS: 594-44-5
EINECS: 209-842-5
OSN: 2927
ADR: 6.1,II