Tlačiť
VWR® Basic, Návštěvnické kabáty, SPP, s kapsami
Dodávateľ: VWR Collection
113-8972EA 194.95 EUR
113-8972 113-8973 113-8974 113-8979 113-8980 113-8982
VWR® Basic, Návštěvnické kabáty, SPP, s kapsami
Jednorázové oděvy
Tyto jednorázové návštěvnické kabáty s límcem jsou vyrobeny z netkané SPP tkaniny.
  • Zapínání na druky
  • Elastická zápěstí
  • Jedna náprsní kapsa nebo jedna náprsní a jedna boční kapsa
  • Bez přírodního kaučukového latexu
Hmotnost: 30 or 40 g/m²
Balenie: 1 kus na sáček, 50 sáčků na pouzdro.