Tlačiť
Ethanesulphonyl chloride 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
215820050 215820500 215821000 215825000 215820025
ACRO215820050EA 34.1 EUR
ACRO215820050 ACRO215820500 ACRO215821000 ACRO215825000 ACRO215820025
Ethanesulphonyl chloride 98+%
Ethanesulphonyl chloride
Vzorec: C₂H₅ClO₂S
Teplota varu: 177 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –68 °C
Hustota: 1,35 g/cm³
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007460
Číslo CAS: 594-44-5
EINECS: 209-842-5
OSN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %