Tlačiť
1-Tetradecanethiol ≥94%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
L09401.06 L09401.14
L09401.06EA 42.92 EUR
L09401.06 L09401.14
1-Tetradecanethiol ≥94%
1-Tetradecanethiol
Purity: 94% CAS No.: 2079-95-0 Molecular Formula: C14H30S Formula Weight: 230.46 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4610 Odour: Unpleasant Melting Point: 6-7° Boiling Point: 176-180°/22mm Beilstein Reference: 1742653 MDL No.: MFCD00022099
Vzorec: C₁₄H₃₀S
Teplota varu: 176…180 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: 6…7 °C
Hustota: 0,850
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00022099
Číslo CAS: 2079-95-0
EINECS: 218-209-2
OSN: 3334
ADR: 9,