Tlačiť
1-Octadecanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
M-Clarity™ quality level = MQ200
O1858-100ML O1858-25ML
SIALO1858-100MLEA 193.74 EUR
SIALO1858-100ML SIALO1858-25ML
1-Octadecanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Octadecanethiol
Vzorec: C₁₈H₃₈S
Teplota varu: 204 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 28…31 °C
Hustota: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004886
Číslo CAS: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
OSN: 3335
ADR: 9,