Tlačiť
1-Octadecanethiol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: n-Octadecyl mercaptan, n-Octadecanethiol, Stearyl mercaptane, 1-Mercaptooctadecane, Octadecane-1-thiol
354980250 354981000 354985000
ACRO354980250EA 50.94 EUR
ACRO354980250 ACRO354981000 ACRO354985000
1-Octadecanethiol 96%
1-Octadecanethiol
Vzorec: C₁₈H₃₈S
Teplota varu: 366 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 25…35 °C
Hustota: 0,8475 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004886
Číslo CAS: 2885-00-9
EINECS: 220-744-1
OSN: 3335
ADR: 9,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 25 to 35 °C
GC ≥95 %