Tlačiť
1-Hexanethiol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: n-Hexyl mercaptan, n-Hexanethiol, 1-Mercaptohexane
M-Clarity™ quality level = MQ100
234192-100ML 234192-500ML 234192-5ML
SIAL234192-100MLEA 196.55 EUR
SIAL234192-100ML SIAL234192-500ML SIAL234192-5ML
1-Hexanethiol, Sigma-Aldrich®
1-Hexanethiol
Vzorec: C₆H₁₄S
Teplota varu: 152 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –81 °C
Hustota: 0,85911 g/cm³ (0 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004909
Číslo CAS: 111-31-9
EINECS: 203-857-0
OSN: 3071
ADR: 6.1,II