Tlačiť
Sodium octyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Octyl sulphate, sodium salt, Octyl sulphuric acid salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
O4003-1G O4003-25G O4003-5G
SIALO4003-1GEA 61.77 EUR
SIALO4003-1G SIALO4003-25G SIALO4003-5G
Sodium octyl sulphate, Sigma-Aldrich®
Sodium octyl sulphate
Vzorec: C₈H₁₇NaO₄S
Teplota tavenia: 181…183 °C
Hustota: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007470
Číslo CAS: 142-31-4
EINECS: 205-535-5