Tlačiť
Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
L6026-1KG L6026-250G L6026-50G
SIALL6026-1KGEA 1381.13 EUR
SIALL6026-1KG SIALL6026-250G SIALL6026-50G
Dodecylsíran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Mw: 288.38
Teplota tavenia: 204…207 °C
Hustota: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
OSN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM